ContactUsLinkComponent
Whatman™ 903 Proteinsaver Monsterafnamekaart
Whatman™ 903 Proteinsaver Monsterafnamekaart
Catalog # WHAT10531018
undefined
Whatman™ 903 Proteinsaver Monsterafnamekaart
Catalog # WHAT10531018
Specifications
  • Omschrijving:
    Proteinsaver cards (EU)
  • VPE:
    100
Specifications
About this item
Whatman 903 monsternamekaarten zijn ontworpen voor de monstername van biologische vloeistoffen.
  • Ready to use cards saving time during sample collection, transport, and archiving
  • Strict quality control and ISO 9001 manufacturing standards ensure high quality, reproducibility, and purity
  • Choice of five-spot Proteinsaver card or four-spot Proteinsaver snap-apart card
De monsternamezone bevat vijf cirkels, elke cirkel is geschikt voor 75 tot 80 µl monster. De omslag is voorzien van ruimtes waarop de naam en de datum van monstername kan genoteerd worden en is bedrukt met het universele pictogram voor biologisch gevaarlijk materiaal. De Proteinsaver kaart past in de Whatman™ hersluitbare zakken met foliebarrière voor opslag (afzonderlijk beschikbaar).
The cards are ready to use and provide easy collection, identification, and transport of samples, without the need for costly freezers or dry ice delivery.
Certifications: Onder de huidige regelgeving worden monsternamekaarten, inclusief kaarten voor neonatale screening (die gebruikt worden voor menselijke diagnostische testen), geclassificeerd als "andere" IVD-apparaten onder de Europese IVD-Richtlijn en vereisen de CE-markering indien verkocht in de Europese Unie. Alle 903 monstername-instrumenten, geproduceerd en geprint door Whatman voor neonatale testen in de EU, ondergaan kwaliteitscontrole na het printen en hebben de CE-markering.
Caution: Whatman draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit of prestaties van 903 monstername-instrumenten die omgezet, bedrukt of verpakt zijn door derde leveranciers.