Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper
Copper
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Copper
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7440-50-8
  • Formule:Cu
  • MDL-nummer:MFCD00010965
  • Molecular Weight:63.55 g/mol
  • Merck index:13,02545
  • Kokend Pt:2595 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:1083 °C
  • Dichtheid:8,94 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-159-6
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 g
    1 * 250 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.