Copper
1
Catalogus # PROONIST-498
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7440-50-8
- Formule:Cu
- MDL-nummer:MFCD00010965
- Molecular Weight:63.55 g/mol
- Merck index:13,02545
- Kokend Pt:2595 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:1083 °C
- Dichtheid:8,94 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-159-6
Specificaties
Specificaties
- VPE:1