Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper
Copper
Glass bottle for solids, 50 g
Catalogus # PROONIST-399
Leverancier:   LGC Standards PROMOCHEM
Copper
Catalogus # PROONIST-399
CAS-nummer:  7440-50-8
Copper
Glass bottle for solids, 50 g
CAS-nummer:  7440-50-8
Price
1 730,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7440-50-8
  • Formule:Cu
  • MDL-nummer:MFCD00010965
  • Molecular Weight:63.55 g/mol
  • Merck index:13,02545
  • Kokend Pt:2595 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:1083 °C
  • Dichtheid:8,94 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-159-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    50 g
Specificaties