Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper, Supelco®
Fibre case, 250 g
Catalogus # 1.02700.0250
Leverancier:   Merck
Copper, Supelco®
Catalogus # 1.02700.0250
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  7440-50-8
Copper, Supelco®
Fibre case, 250 g
CAS-nummer:  7440-50-8
Price
104,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7440-50-8
  • Formule:Cu
  • MDL-nummer:MFCD00010965
  • Molecular Weight:63.55 g/mol
  • Merck index:13,02545
  • Kokend Pt:2595 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:1083 °C
  • Dichtheid:8,94 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ300
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-159-6
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Melting Point:
    1083 °C
  • Molar Mass:
    63.55 g/mol
  • Bulk Density:
    1000 kg/m3
  • Boiling Point:
    2580 °C (1013 hPa)
  • Density:
    8.96 g/cm3
Specificaties
  • Verpakking:
    Fibre case
  • VPE:
    250 g