Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper, rods
Copper, rods
183 cm
Catalog # 45189.AX
Copper, rods
Catalog # 45189.AX
CAS Number:  7440-50-8
Copper, rods
183 cm
CAS Number:  7440-50-8
Price
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 183 cm
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7440-50-8
  • Formule:Cu
  • Numéro MDL:MFCD00010965
  • Poids moléculaire:63.55 g/mol
  • Index Merck:13,02545
  • Point d'ébullition:2595 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:1083 °C
  • Densité:8,94 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-159-6
Documents
Spécifications
Spécifications
  • VPE:
    183 cm