ContactUsLinkComponent
Ontluchtingsfilters, PolyVENT™, Whatman™
Ontluchtingsfilters, PolyVENT™, Whatman™
Certificaten
undefined
Ontluchtingsfilters, PolyVENT™, Whatman™
Specificaties
  • Catalog No:
  • 516-4455
  • WHAT6713-1651
  • 516-4456
  • 516-4457
  • 516-4459
  • Ø:
  • 25 mm
  • 50 mm
  • 75 mm
  • 50 mm
  • 36 mm
  • Type behuizing:
  • PolyVENT™ 4 schijf
  • PolyVENT™ 16 schijf
  • PolyVENT™ 1000 capsule
  • PolyVENT™ 16 schijf
  • PolyVENT™ 500 capsule
  • Max. druk:
  • 2 bar
  • 2 bar
  • 2 bar
  • 2 bar
  • 2 bar
  • In-/uitlaat:
  • Vrouwelijke Luer-lock/mannelijke Luer
  • 1/4"-3/8" slangpilaar voor slangen met Ø 6 - 10 mm
  • 3/8"-1/2" slangpilaar voor slangen met Ø 10 - 13 mm
  • 1/4"-3/8" slangpilaar voor slangen met Ø 6 - 10 mm
  • 1/4"-3/8" slangpilaar voor slangen met Ø 6 - 10 mm
Specificaties
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together