Orders LinkContactUsLinkComponent
Lead ≥99.5%, granules
Lead ≥99.5%, granules
Gezondheid
Irriterend
Milieu
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Lead ≥99.5%, granules
Certificaten
Lead ≥99.5%, granules
Lead ≥99.5%, granules
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 99.5% min CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
  • CAS-nummer:7439-92-1
  • Formule:Pb
  • MDL-nummer:MFCD00134050
  • Molecular Weight:207.2 g/mol
  • Merck index:12,05410
  • Kokend Pt:1740 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:327 °C
  • Dichtheid:11,3437 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-100-4
Product Family Options
Productinformatie