Barium 99+%, rods, Ø ∼ 2 cm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Over dit artikel
- CAS-nummer:7440-39-3
- Formule:Ba
- MDL-nummer:MFCD00134031
- Molecular Weight:137.33 g/mol
- Merck index:12,00991
- Kokend Pt:1640 °C
- Smelten Pt:725 °C
- Dichtheid:3,51 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-149-1
- ADR:4.3,II
- :Density: 3,51 g/cm³ (20 °C)
- UN:1400
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7440-39-3
- Formule:Ba
- MDL-nummer:MFCD00134031
- Molecular Weight:137.33 g/mol
- Merck index:12,00991
- Kokend Pt:1640 °C
- Smelten Pt:725 °C
- Dichtheid:3,51 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-149-1
- ADR:4.3,II
- :Density: 3,51 g/cm³ (20 °C)
- UN:1400
Documents
ACRO31786
SDS
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Appearance:Grey Rods
- Assay:≥99.0 % Ba (incl. Sr)
- Strontium (Sr):≤0.8 %
Product Family Options
Productinformatie