Falcon® plaat met 96 vierkante wells, vlakke bodem
734-0984
: Corning
- Vorm:Vlakke bodem (F: Flat)
- Aant. wells:96
- Steriel:+
- Omschrijving:Plaat met 96 vierkante wells, vlakke bodem
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:ISO 14001 - Bedford
- VPE:5
- Wellvolume:120 µl
Sterile flat-bottom microplate with lid, made from crystal-grade virgin PS.
- Sterilised by gamma irradiation
- Non pyrogenic