Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic Cleanroom-overall, SPP
VWR® Basic Cleanroom-overall, SPP
VWR® Basic Cleanroom-overall, SPP
Leverancier:  VWR Collection
Certificaten
VWR® Basic Cleanroom-overall, SPP
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
De VWR® Basic SPP-overalls zijn vervaardigd van een sterk lichtgewicht en ademend polypropyleen-spinvlies (SPP) dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Spits toelopende kraag, inzetmouwen, ritssluiting, elastische boorden
  • Lichtgewicht en ademende eerstelijnsbescherming
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritieke gebieden of ruimten waar u nog niet verkleed hoeft te zijn.
Het is getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificatie en de hele partij is gecontroleerd en goedgekeurd via onafhankelijke laboratoriumtests.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 113-1104
  • 113-1105
  • 113-1106
  • 113-1107
  • 113-1108
  • 113-1109
  • 113-1110
  • Kledingstuk toepassing:
  • Cleanroom|General Purpose|Laboratory
  • Cleanroom|General Purpose|Laboratory
  • Cleanroom|General Purpose|Laboratory
  • Cleanroom|General Purpose|Laboratory
  • Cleanroom|General Purpose|Laboratory
  • Cleanroom|General Purpose|Laboratory
  • Cleanroom|General Purpose|Laboratory
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Kleur
    Confectiemaat
    Beschikbaarheid
    Price
  • Zonder capuchon
    wit
    M
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 107,00 €
    107,00 €
    1 * 25 ST
       107,00 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1104
    Model
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|General Purpose|Laboratory
    Small Business Enterprise
  • Zonder capuchon
    wit
    L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 107,00 €
    107,00 €
    1 * 25 ST
       107,00 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1105
    Model
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|General Purpose|Laboratory
    Small Business Enterprise
  • Zonder capuchon
    wit
    XL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 107,00 €
    107,00 €
    1 * 25 ST
       107,00 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1106
    Model
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|General Purpose|Laboratory
    Small Business Enterprise
  • Zonder capuchon
    wit
    XXL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 122,00 €
    122,00 €
    1 * 25 ST
       122,00 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1107
    Model
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|General Purpose|Laboratory
    Small Business Enterprise
  • Zonder capuchon
    wit
    3XL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 122,00 €
    122,00 €
    1 * 25 ST
       122,00 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1108
    Model
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|General Purpose|Laboratory
    Small Business Enterprise
  • 113-1109
    Zonder capuchon
    Zonder capuchon
    wit
    4XL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 122,00 €
    122,00 €
    1 * 25 ST
       122,00 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1109
    Model
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|General Purpose|Laboratory
    Small Business Enterprise
  • 113-1110
    Zonder capuchon
    Zonder capuchon
    wit
    5XL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 122,00 €
    122,00 €
    1 * 25 ST
       122,00 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1110
    Model
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|General Purpose|Laboratory
    Small Business Enterprise