Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Cleanroom labjassen, SPP
VWR® Basic, Cleanroom labjassen, SPP
VWR® Basic, Cleanroom labjassen, SPP
Leverancier:  VWR Collection
Certificaten
VWR® Basic, Cleanroom labjassen, SPP
13 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
De VWR® Basic SPP-labjassen zijn vervaardigd van een sterk lichtgewicht en ademend polypropyleen-spinvlies (SPP) dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Spits toelopende kraag, inzetmouwen, drukknopen
  • Elastische of gebreide boorden, geen zakken of drie zakken
  • Lichtgewicht en ademende eerstelijnsbescherming
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritieke gebieden of ruimten waar u nog niet verkleed hoeft te zijn. Het is getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificatie en de hele partij is gecontroleerd en goedgekeurd via onafhankelijke laboratoriumtests.
Verpakking: 25 of 30 jassen per karton.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 113-1118
  • 113-1119
  • 113-1120
  • 113-1121
  • 113-1122
  • 113-1123
  • 113-1124
  • 113-1111
  • 113-1112
  • 113-1113
  • 113-1114
  • 113-1115
  • 113-1116
  • Sluitingstype:
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Met drukknopen
  • Zakken:
  • zonder zakken
  • zonder zakken
  • zonder zakken
  • zonder zakken
  • zonder zakken
  • zonder zakken
  • zonder zakken
  • met zakken
  • met zakken
  • met zakken
  • met zakken
  • met zakken
  • met zakken
  • Geslacht:
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Uniseks
  • Kledingstuk toepassing:
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Gewicht:
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
Specificaties
Product Family Options
Met elastische boorden, geen zakken
Productinformatie
  • Kleur
    Confectiemaat
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • wit
    S
    102 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 67,40 €
    67,40 €
    1 * 25 ST
       67,40 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1118
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    zonder zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise
  • wit
    M
    102 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 67,40 €
    67,40 €
    1 * 25 ST
       67,40 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1119
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    zonder zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise
  • wit
    L
    102 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 67,50 €
    67,50 €
    1 * 25 ST
       67,50 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1120
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    zonder zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise
  • wit
    XL
    110 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 71,60 €
    71,60 €
    1 * 25 ST
       71,60 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1121
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    zonder zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise
  • wit
    XXL
    110 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 71,60 €
    71,60 €
    1 * 25 ST
       71,60 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1122
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    zonder zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise
  • wit
    3XL
    110 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 86,10 €
    86,10 €
    1 * 25 ST
       86,10 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1123
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    zonder zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise
  • wit
    4XL
    110 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 86,20 €
    86,20 €
    1 * 25 ST
       86,20 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1124
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    zonder zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise
Met gebreide boorden en drie zakken
Productinformatie
  • Kleur
    Confectiemaat
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • wit
    S
    100 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 94,20 €
    94,20 €
    1 * 30 ST
       94,20 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1111
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    met zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise
  • wit
    M
    100 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 94,10 €
    94,10 €
    1 * 30 ST
       94,10 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1112
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    met zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise
  • wit
    L
    125 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 94,20 €
    94,20 €
    1 * 30 ST
       94,20 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1113
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    met zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise
  • wit
    XL
    102 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 98,00 €
    98,00 €
    1 * 30 ST
       98,00 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1114
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    met zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise
  • wit
    XXL
    100 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 98,00 €
    98,00 €
    1 * 30 ST
       98,00 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1115
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    met zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise
  • wit
    3XL
    100 cm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 98,00 €
    98,00 €
    1 * 30 ST
       98,00 €
    Specificaties:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1116
    Model
    Sluitingstype
    Met drukknopen
    Zakken
    met zakken
    Geslacht
    Uniseks
    Kledingstuk toepassing
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
    Gewicht
    45 g/m²
    Small Business Enterprise