May Grunwald's eosin-methylene blue solution, Sigma-Aldrich®
Catalogus # MG1L-1L
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
Specificaties
Over dit artikel
:
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ500
UN:1230
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
:1
MDL-nummer:MFCD00131580