Orders LinkContactUsLinkComponent
Dextrin
Plastic bottle for solids, 250 g
Catalogus # ROTH3488.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Dextrin
Catalogus # ROTH3488.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  9004-53-9
Dextrin
Plastic bottle for solids, 250 g
CAS-nummer:  9004-53-9
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dextrin
  • CAS-nummer:9004-53-9
  • Formule:(C₆H₁₂O₆)n
  • MDL-nummer:MFCD00081554
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck index:13,02971
  • Dichtheid:1,45 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-675-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle for solids
  • VPE:
    250 g
Specificaties