pH Indicator papier, Rota
Universeel indicatorpapier, Rota, 1-10,0, 1
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Deze rollen (4,8 m × 10 mm). Deze rollen hebben slechts 1 kleurzone en zijn bruikbaar wanneer men slechts een indicatie nodig heeft.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- pH-verdeling:1
- pH-bereik:1-10,0
- Omschrijving:Universeel indicatorpapier, Rota