Microplaten, standaard hoogte, 384 ShallowWell, Nunc™
Catalog # 734-2877
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Aant. wells:384
- Aanbevolen werkvolume:2 - 20 μl
- Steriel:-
- Kleur:zwart
- Omschrijving:384 ShallowWell plaat, onbehandeld oppervlak, zonder deksel
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- VPE:100
- Wellvolume:25 μl
Specifications
About this item
Nunc™ 384 ShallowWell zwarte en witte platen met standaard hoogte besparen monster- en reagenskosten door het totale wellvolume naar 25 µl te verlagen. Door de standaard hoogte van de plaat is gebruik met geautomatiseerde systemen mogelijk zonder aanpassingen te doen aan de robotica, lezers of liquid handlers.