Orders LinkContactUsLinkComponent
Waterstraalpomp
Waterstraalpomp
Waterstraalpomp, 4,5 l/min, 20 mbar, 1 bar, 300 l/h, 80 °C
Catalogus # 181-0501
Leverancier:   KARTELL
Waterstraalpomp
Catalogus # 181-0501
Leverancier:  KARTELL
Waterstraalpomp
Waterstraalpomp
Waterstraalpomp, 4,5 l/min, 20 mbar, 1 bar, 300 l/h, 80 °C
Price
33,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Voor het genereren van een vacuüm en het verwijderen van vloeistoffen en dampen (mogelijk dient hiervoor bovenstrooms een koelval te worden aangebracht). Bijzonder krachtig bij een lage waterdruk.
PP, wit.
  • Waterverbruik 300 l/h
  • Bereikt 20 mbar bij een waterdruk van 1 bar
  • Aanzuigcapaciteit − ca. 270 l lucht per uur
  • Goede chemische resistentie
  • Max. continue bedrijfstemperatuur 80 °C
Delivery information: De levering omvat de waterstraalpomp, één slangaansluiting (met een buitendiameter van 12 - 13 mm) voor de waterpoort en één slangaansluiting (met een buitendiameter van 9 - 11 mm) voor de vacuümpoort.
Documents
Specificaties
  • Einddruk:
    20 mbar
  • Waterverbruik:
    300 l/h
  • Omschrijving:
    Waterstraalpomp
  • Pomp druk-/zuigvermogen:
    4,5 l/min
  • Temperatuur:
    80 °C
  • Waterdruk:
    1 bar
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Slangaansluiting voor snelontgrendeling
    Slangaansluiting voor snelontgrendeling
    181-0502
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 3,60 €