Waterstraalpomp
Product Details & Documents
Waterstraalpomp, PP, grijs, voor het genereren van een vacuüm en het afzuigen van vloeistoffen en dampen (mogelijk moet een koudeval worden aangebracht).
- Waterverbruik (190 l/h bij een stromingsdruk van 3,5 bar)
- Constante einddruk (16 mbar bij een watertemperatuur van 12 °C)
- Goede aanzuigcapaciteit, − ca. 400 l lucht per uur (bij atmosferische druk, watertemperatuur van 12 °C en een stromingsdruk van 3,5 bar)
- Goede chemische bestendigheid omdat de te transporteren media alleen in contact komen met onderdelen die van PP, FKM en PTFE zijn vervaardigd.
- Max. continue bedrijfstemperatuur 80 °C
Levering: De levering omvat de waterstraalpomp, een wartelmoer R 3/4", een reduceerstuk R 1/2", een slangkoppeling (met buitendiameter van 10 - 12 mm) voor de wateraansluiting en een slangaansluiting met een buitendiameter van 6 - 9 mm die ten behoeve van de vacuümaansluiting kan worden afgeschroefd.
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
GA Wasserstrahlpumpe
Handmatig
VWR® for filtration
Product documentatie
Specificaties
- Einddruk:16 mbar
- Waterverbruik:190 l/h
- Omschrijving:Water jet pump
- Lengte:210 mm
- Pomp druk-/zuigvermogen:6,67 l/min
- Temperatuur:80 °C
- Waterdruk:3,5 bar
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reduceeradapter, M 22×1, voor waterstraalfilterpompReduceeradapter, M 22×1, voor waterstraalfilterpomp181-9112Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 5,10 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reduceeradapter, R 3/8", voor waterstraalfilterpompReduceeradapter, R 3/8", voor waterstraalfilterpomp181-9111Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 5,10 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Flat seal, PP, R ³/₄", for water jet pump
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Flat seal water inlet connection, Perbunan®, 19 mm ext.ØFlat seal water inlet connection, Perbunan®, 19 mm ext.ØBRND159664Log in voor beschikbaarheid1 * 10 ST - 3,60 €