Vacuüm/drukpompen
Vacuüm-/drukpomp
516-7546
Deze gecombineerde vacuümpomp en persluchttoevoer is gegarandeerd olie- en stofvrij en helpt het hele laboratorium vlekkeloos schoon te houden.
- Verminderde kans op contaminatie, een luchtafdichting tussen pomp en cilinder garandeert een olie- en stofvrije vacuüm-/drukvoorziening
- Met membraan voor zuivere en stille werking
- Compacte constructie bespaart ruimte in het laboratorium
Filterelementen: PU-schuim
Afdichtingen: roestvrij staal
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
- Omschrijving:Vacuüm-/drukpomp
- Cat. No.:516-7546
- Stroomaansluiting:230 V/50 - 60 Hz
- Einddruk (abs.) (mbar):4200 mbar
- Motor:1/8 PS
- Vacuüm:813 mbar
- Model:Vacuum/pressure pump
- b×d×h:200×165×275 mm
- Membranen:Neopreen
- Stroomverbruik:1,9 A (50 Hz); 2,2 A (60 Hz)
- Behuizing:Aluminium spuitgieten
- Aansluiting aan drukzijde (EX):Slangaansluiting van 9,52 mm
- Gewicht:6,54 kg