Vacuümmeter, DCP 3000
Vacuümmeter DCP 3000 met VSK 3000-sensor
Catalogus # 181-1031
Leverancier: VACUUBRAND
Vacuümmeter, DCP 3000
Catalogus # 181-1031
Leverancier: VACUUBRAND
Ga naar:
Product Details & Documents
Versatile, accurate and robust vacuum gauge. Outstanding measurement accuracy thanks to its capacitive, anti-corrosive gauge head with excellent long-term stability and effective temperature compensation. With its robust plastic housing and splash-proof gauge head, the VSK 3000 is ideal for tough applications.
- Communicatie met externe componenten via het VACUU-BUS systeem; er kunnen maximaal vier externe VSK 3000 sensoren worden bevestigd, met een maximumafstand van 30 m.
- Groot, verlicht scherm met analoog display en digitale meetwaarden. Weergave van de meetwaarden met een eenvoudige draaiknop
- Ventilatie met één druk op een knop, aansluiting voor externe beluchtingsventiel (optionele toebehoren)
- Eenvoudige kalibratie zonder complexe karakteristieken
- Interactieve communicatie via de seriële interface RS232C
Het product wordt geleverd met vacuümmeter, klaar voor gebruik met 1 externe sensor, voetstuk, voeding, landspecifieke stekker en bedieningshandleiding.
Specificaties
- Omschrijving:Vacuümmeter DCP 3000 met VSK 3000-sensor
- Seq:01
- Nauwkeurigheid:1080 mbar (810 Torr)
- Toegestane omgevingstemperatuur voor bedrijf:+10...-40 °C
- Max. mediatemperatuur bij de meetkop:+80 °C
- b×d×h:144×124×114 mm
- Beschermingsklasse:IP 20
- Behuizing:robuuste kunststof behuizing met goede chemische bestendigheid
- Toegestane omgevingstemperatuur voor opslag:-10...-60 °C
- Environmentally Preferable:Veiligere gezondheid van mens en milieu
- Gewicht:0,44 kg
- Cat. No.:181-1031
- Meetprincipe:keramisch diafragma (alumina), capacitieve absolute druk, onafhankelijk van gas
- Model:DCP 3000 with VSK 3000 sensor
- Meetkop:er kunnen maximaal vier meetkoppen VSK 3000 (atm. - 0,1 mbar) tegelijkertijd worden aangesloten
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Y-adapter VACUU-BUS 1 x mannetje, 2 x vrouwtje, met verlengkabel VACUU-BUS, 2 mY-adapter VACUU-BUS 1 x mannetje, 2 x vrouwtje, met verlengkabel VACUU-BUS, 2 m181-0466Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 111,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Adapter voor gasballastaansluiting via KF DN 16Adapter voor gasballastaansluiting via KF DN 16VACU20636193Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 105,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- VB M-B KF DN16/G1/4" venting valve with hose nozzle G1/4" - 6/10 mm, VACUU BUSVB M-B KF DN16/G1/4" venting valve with hose nozzle G1/4" - 6/10 mm, VACUU BUS181-1015Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 305,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Verlengkabel VACUU-BUS, 4-pol. 2m
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- DCP 3000 zelfstandig zonder sensor en zonder voedingDCP 3000 zelfstandig zonder sensor en zonder voedingVACU20636155Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 800,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Vacuümsensor VSP 3000