Witlichttransilluminatoren
Transilluminatoren met wit licht leveren uniform diffuus licht voor autoradiogrammen, negatieven, röntgenfilms, filmpositieven, microtiterplaten en gels.
- Glass surfaces of the transilluminator are double-safety sealed into the unit for durability, providing a scratch- and chemical-resistant work area
- Handles are situated on opposite sides of the converter plate for easy handling
De glazen oppervlakken van de transilluminator zijn met dubbele veiligheid in het apparaat afgedicht voor de duurzaamheid, waardoor een kras- en chemicaliënbestendig werkgebied wordt verkregen.
b×d×h: 337×241×108 mm
Gewicht: 3,8 kg
The specially designed converter plate converts UV radiation from the transilluminator using a white light diffuser to enable Coomassie® Blue or silver stained protein gels to be viewed.
- Model:TW-26
- Filtermaat:210×260 mm
- Vermogen:8 W