ContactUsLinkComponent
VWR® Digitale timer, 1-kanaals
VWR® Digitale timer, 1-kanaals
Catalog # 609-0128
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Digitale timer, 1-kanaals
Catalog # 609-0128
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Digitale timer, één kanaal
  • Juistheid:
    ±0,01% (3 s)
  • VPE:
    1
  • b×h:
    67×70 mm
Specifications
About this item
Eenkanaals elektronische timer met geheugen en kalibratiecertificaat.
  • LCD-scherm
  • Telt 99 minuten en 59 seconden af en op
  • Laatste keer ingestelde geheugen
  • Montage mogelijkheden: Plat op de bank liggen, openklapstandaard voor verticaal zicht, zakclip voor bevestiging aan laboratoriumjas, magnetische achterkant voor bevestiging aan metalen oppervlak
Resolutie: 0,1
Certifications: Getest en gekalibreerd in een exclusief drievoudig geaccrediteerd/geregistreerd ISO/IEC 17025:2005, A2LA geaccrediteerd laboratorium (Cert #2448.01), tegen apparatuur waarvan de kalibratie herleidbaar is tot NIST.
Delivery: Geleverd met clip, standaard, magnetische bevestiging, kalibratiecertificaat en een AAA-batterij.