Digital timer, three channels
Digital timer, 3 channels, grijs, 65×20×55 mm
MOIN419CA
: MOINEAU
Three-channel (1× count up, 2× count down) timer with metal housing.
- Timing capacity: 24 hours
- Two alarms, two memories, snooze function
- Clock (AM/PM)
: Supplied with stand, clip, magnet and LR44 battery.
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
- Kleur:grijs
- Omschrijving:Digital timer, 3 channels
- b×d×h:65×20×55 mm