Digitale stopwatch, Profil
Digitale stopwatch, kalibreerbaar, Profil 1, zwart, 82×61×28 mm
Catalogus # 609-1243
Leverancier: HANHART
Ga naar:
Product Details & Documents
Cumulatieve tijd, meting van tussentijden, meting van twee opeenvolgende tijden.
- Meetbereik: 1/100 s
- Weergavebereik: 9 uur, 59 minuten, 59,99 seconden
- Start/stop/reset functies
- LCD-scherm en waterbestendige behuizing
Delivery information: Geleverd met beschermetui, snoer en batterij.
Specificaties
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Digitale stopwatch, kalibreerbaar, Profil 1
- b×d×h:82×61×28 mm