Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitale thermometer, Checkfridge®
−50…+150 °C, ±0,3 (−20…+90); ±0,5 °C, 0,1 °C, 92×39×31 mm, 60 g
Catalogus # 620-0505
Leverancier:   Hanna
Digitale thermometer, Checkfridge®
Catalogus # 620-0505
Leverancier:  Hanna
Digitale thermometer, Checkfridge®
Digitale thermometer, Checkfridge®
−50…+150 °C, ±0,3 (−20…+90); ±0,5 °C, 0,1 °C, 92×39×31 mm, 60 g
Price
88,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De Checkfridge® is handzaam en nauwkeurig en gemaakt voor een accurate en betrouwbare temperatuurbewaking. Geschikt voor continue metingen in koelruimten, vriezers en koelkasten. Het is mogelijk de binnentemperatuur te controleren zonder de deur te openen.
  • Magnetische achterzijde voor bevestiging op metalen oppervlakken
  • Testschakelaar op een handige plaats aan de voorkant van de thermometer
  • De unieke Cal-Check®-functie voert een interne kalibratiecontrole uit in slechts enkele seconden
Roestvrijstalen sonde (Lר: 40×5 mm) en één meter kabel.
Cal-Check™-functie.
HACCP compliant
 : HACCP-compatibel.
 : Wordt geleverd met een 1,5 V AAA- batterij voor een gebruiksduur van ongeveer drie jaar, een gebruikershandleiding en een kalibratiecertificaat voor twee punten.
 : Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO 17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Meetbereik:
    −50…+150 °C
  • Resolutie:
    0,1 °C
  • Gewicht:
    60 g
  • b×d×h:
    92×39×31 mm
  • Juistheid:
    ±0,3 (−20…+90); ±0,5 °C