Digitale thermometer, KM20REF
Ultra-accurate digital thermometer, KM20REF, −100…+199,9 °C, ±0,2 °C, 0,1 °C
Catalog # 620-1169
Supplier: COMARK
Jump to:
Product Details & Documents
Met deze uiterst nauwkeurige digitale referentiethermometer met PT100-sonde kunt u de kalibratie controleren van alle mogelijke thermometer/sonde combinaties.
- Platinum Resistance Thermometer (PRT) technology and permanently attached PRT probe for highest system accuracy
- Automatic switch-off
The KM20REF thermometer can be used in-conjunction with the KM820/VAL Validation Calibration Check Unit to calibrate contact and infrared thermometers.
Levering: wordt geleverd met een draagkoffer, een 9 V IEC 6LF22 alkalinebatterij met een gebruiksduur van 100 uur en UKAS kalibratiecertificaat bij 5 punten.
Documents
Specifications
- Meetbereik:−100…+199,9 °C
- Resolutie:0,1 °C
- Omschrijving:Ultra-accurate digital thermometer, KM20REF
- Juistheid:±0,2 °C
- Cat. No.:620-1169
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.