VWR® Traceable®, Nauwkeurige Digitale Thermometer
Catalog # 620-2000
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Meetbereik:−50…+150 °C
- Resolutie:0,001 °C
- Gewicht:227 g
- b×d×h:89×32×140 mm
- Juistheid:±0,05 °C
- VPE:1
Specifications
About this item
Deze thermometer registreert maximaal 50 waarden per uur gedurende 24 uur. De membraantoetsen zorgen voor een spatwaterdicht ontwerp dat geschikt is voor gebruik onder ruwe omstandigheden.
- De snel reagerende sonde wordt drie keer per seconde ververst
- Geheugentoets voor terughalen van minimum-/maximumwaarden
- 'HOLD'-pauzefunctie
Roestvrijstalen sonde (Ø×L: 3,2×160 mm) met kabel van 1,7 meter.
W×D×H: 89×32×140 mm
Weight: 227 g
Traceability to NIST and from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. Conformity to International Temperature Standard, ITS-90.
Certifications: Traceerbaarheid naar NIST en ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001-kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA. Conformiteit met ITS-90.
Delivery: wordt geleverd met beschermende PVC-behuizing, Traceable®-certificaat van kalibratie, batterij van 9 V en sonde.