Ontwikkelingsysteem voor TLC/HPTLC-platen, smartAlert
Catalogus # 552-0078
Leverancier: CAMAG
Specificaties
- Omschrijving:Ontwikkelingssysteem TLC/HPTLC-platen, smartAlert
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
Ideale oplossing voor het bewaken van het oplosmiddelfront bij het ontwikkelen van TLC-/HPTLC-platen zonder een stopwatch te hoeven gebruiken. De gebruiker stelt het gewenste ontwikkeltraject in en zodra het front deze positie heeft bereikt, wordt de operator gewaarschuwd met optische en akoestische signalen. Dit maakt een constructiever en efficiënter tijd-/taakbeheer mogelijk en garandeert nauwkeurige resultaten overeenkomstig de gebruikte methode. Ontworpen voor gebruik met glazen TLC-/HPTLC-compartimenten en -platen tot max. 200×200 mm, met batterijvoeding (maximaal 1000 ontwikkelingen).
- Intelligent instrument; garandeert altijd een exacte ontwikkeling
- Eenvoudig te bedienen met slechts één knop
- Kosten- en tijdsefficiënt, geen verspilling door overontwikkelde platen