Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortexmenger voor reageerbuizen, Multi Reax
Vortexmenger voor reageerbuizen, Multi Reax
Vortexmenger voor reageerbuizen, Multi Reax
Certificates
Vortexmenger voor reageerbuizen, Multi Reax
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Dit schudapparaat is voorzien van een digitale procestimer met display, die toepassingen tot 999 minuten zonder toezicht mogelijk maakt.Een akoestisch signaal geeft aan wanneer de taak is voltooid. Het apparaat is ongeëvenaard stabiel, zelfs op vochtige ondergronden.
  • Het enige schudapparaat voor reageerbuizen dat maar liefst 26 buizen met verschillende diameters kan bevatten
  • Digitale toerentalinstelling
  • Timer met akoestisch signaal
  • Kan worden gebruikt bij 0 tot 50 °C (80% relatieve vochtigheid) in een broedstoof of koelruimte
Certifications: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 30
Accessories information: Het extra toebehoren maakt deel uit van categorie H.
Delivery information: Het schudapparaat wordt geleverd met opzetstuk voor maximaal 26 recipiënten met 0-16 mm Ø en max. hoogte 160 mm, plus opzetstuk voor maximaal 12 recipiënten met 6-32 mm Ø en max. hoogte 120 mm.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-1250
  • 444-1251
  • 444-1490
  • Model:
  • Multi Reax
  • Multi Reax
  • Multi Reax
  • Schudbeweging:
  • Trilbeweging
  • Trilbeweging
  • Trilbeweging
  • Cirkelbeweging:
  • 3 mm
  • 3 mm
  • 3 mm
  • Toerentalbereik:
  • 150 - 2000 min⁻¹
  • 150 - 2000 min⁻¹
  • 150 - 2000 min⁻¹
  • Max. inhoud:
  • 1,5 kg (maximaal 26 reageerbuizen)
  • 1,5 kg (maximaal 26 reageerbuizen)
  • 1,5 kg (maximaal 26 reageerbuizen)
  • Ingaand vermogen:
  • 33 W
  • 33 W
  • 33 W
  • b×d×h:
  • 270×410×172 mm
  • 270×410×172 mm
  • 270×410×172 mm
  • Gewicht:
  • 9,8 kg
  • 9,8 kg
  • 9,8 kg
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Omschrijving
    Availability
    Price
  • Multi Reax vortexmenger, EU-stekker
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 650,00 €
    1 650,00 €
    1 * 1 ST
       1 650,00 €
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1250
    Model
    Multi Reax
    Schudbeweging
    Trilbeweging
    Cirkelbeweging
    3 mm
    Toerentalbereik
    150 - 2000 min⁻¹
    Max. inhoud
    1,5 kg (maximaal 26 reageerbuizen)
    Ingaand vermogen
    33 W
    b×d×h
    270×410×172 mm
    Gewicht
    9,8 kg
  • Multi Reax buisschudder, UK-stekker
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1251
    Model
    Multi Reax
    Schudbeweging
    Trilbeweging
    Cirkelbeweging
    3 mm
    Toerentalbereik
    150 - 2000 min⁻¹
    Max. inhoud
    1,5 kg (maximaal 26 reageerbuizen)
    Ingaand vermogen
    33 W
    b×d×h
    270×410×172 mm
    Gewicht
    9,8 kg
  • Multi Reax buisschudder, CH-stekker
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1490
    Model
    Multi Reax
    Schudbeweging
    Trilbeweging
    Cirkelbeweging
    3 mm
    Toerentalbereik
    150 - 2000 min⁻¹
    Max. inhoud
    1,5 kg (maximaal 26 reageerbuizen)
    Ingaand vermogen
    33 W
    b×d×h
    270×410×172 mm
    Gewicht
    9,8 kg
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 441-1309
    Houder voor 26 reageerbuisjes (Ø 10-16 mm)
    H
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 91,00 €