Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® VV3, Vortexmixer
VWR® VV3, Vortexmixer
Supplier:   VWR Collection
VWR® VV3, Vortexmixer
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR® VV3, Vortexmixer
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Vortexmenger geschikt voor uiteenlopende toepassingen dankzij drie verwisselbare opzetstukken en diverse inzetstukken. Microbuisjes, microtiterplaten en zelfs erlenmeyers van 250 ml kunnen worden bevestigd door middel van de speciaal ontworpen riem. De opzetstukken klikken in elke positie veilig op het apparaat. De unit is stevig en voorzien van een coating van gegoten zink.
  • Klein en compact ontwerp
  • Groot snelheidsbereik, traploos instelbaar
  • Aanraak- of continue modus
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 21
Delivery information: Geleverd met standaard opzetstuk voor reageerbuisjes of kleine bekers.
Caution: * Afhankelijk van aanbouw en belading
** Gebruik in combinatie met 412-0101
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-0093
  • 444-0094
  • 444-0007
  • Model:
  • VV3
  • VV3
  • VV3
  • Schudbeweging:
  • Cirkelbeweging
  • Cirkelbeweging
  • Cirkelbeweging
  • Cirkelbeweging:
  • 4 mm
  • 4 mm
  • 4 mm
  • Toerentalbereik:
  • 500 - 2500 min⁻¹
  • 500 - 2500 min⁻¹
  • 500 - 2500 min⁻¹
  • Max. inhoud:
  • 250 ml
  • 250 ml
  • 250 ml
  • Motorvermogen, opname/afgifte:
  • 58/10 W|58/10 W
  • 58/10 W|58/10 W
  • 58/10 W|58/10 W
  • b×d×h:
  • 127×149×136 mm
  • 127×149×136 mm
  • 127×149×136 mm
  • Gewicht:
  • 4,5 kg
  • 4,5 kg
  • 4,5 kg
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Omschrijving
    Availability
    Price
  • VV3 vortexmenger, UK-stekker
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0093
    Model
    VV3
    Schudbeweging
    Cirkelbeweging
    Cirkelbeweging
    4 mm
    Toerentalbereik
    500 - 2500 min⁻¹
    Max. inhoud
    250 ml
    Motorvermogen, opname/afgifte
    58/10 W|58/10 W
    b×d×h
    127×149×136 mm
    Gewicht
    4,5 kg
    Temperatuurbereik
  • VV3 vortexmenger, CH-stekker
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0094
    Model
    VV3
    Schudbeweging
    Cirkelbeweging
    Cirkelbeweging
    4 mm
    Toerentalbereik
    500 - 2500 min⁻¹
    Max. inhoud
    250 ml
    Motorvermogen, opname/afgifte
    58/10 W|58/10 W
    b×d×h
    127×149×136 mm
    Gewicht
    4,5 kg
    Temperatuurbereik
  • VV3 vortexmenger, EU-stekker
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 507,00 €
    507,00 €
    1 * 1 ST
       507,00 €
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0007
    Model
    VV3
    Schudbeweging
    Cirkelbeweging
    Cirkelbeweging
    4 mm
    Toerentalbereik
    500 - 2500 min⁻¹
    Max. inhoud
    250 ml
    Motorvermogen, opname/afgifte
    58/10 W|58/10 W
    b×d×h
    127×149×136 mm
    Gewicht
    4,5 kg
    Temperatuurbereik
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0100
    Opzetstuk voor gebruik met een hand, 88 mm, rond met rubberen inzet
    Continugebruik of touch-modus
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 31,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0101
    Universeel opzetstuk, 150 mm, met rubberen inzet
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 35,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0102
    Reageerbuisjesopzetstuk, voor 54 microcentrifugeerbuisjes, 1,5/2,0 ml**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 81,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0103
    Houder voor 18 reageerbuisjes, 10 mm**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0106
    Houder voor 8 reageerbuisjes, 20 mm**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0104
    Houder voor 12 reageerbuisjes, 12 mm**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0105
    Houder voor 8 reageerbuisjes, 16 mm**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0107
    Houder voor erlenmeyers of rondbodemflessen, 100 tot 250 ml**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-2748
    Standaard opzetstuk
    Continugebruik of touch-modus
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 14,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 441-0036
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €