Vortex schudapparaat, VORTEX Genius 3
Over dit artikel
Vortexmenger met 3 verwisselbare opzetstukken en diverse inserts voor verschillende toepassingen. Met de speciaal ontwikkelde band kunnen eppendorfbuizen, microtiterplaten en zelfs erlenmeyers met ronde bodem of erlenmeyers van 250 ml worden bevestigd. De opzetstukken klikken in elke stand veilig vast op het apparaat. De eenheid is stabiel bij hoge toerentallen en is stevig vervaardigd van gegoten zink met coating.
- Compact ontwerp
- Groot toerentalbereik, traploos instelbaar
- Touch-modus of continugebruik
- Kan worden gebruikt bij 5 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid), in een broedstoof of koelruimte
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
Certificeringen: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21
Bestelinformatie: Geleverd met standaard opzetstuk voor reageerbuisjes of kleine bekers, 412-0099.
Let op: * Afhankelijk van opzetstuk en belading
** gebruik in combinatie met 412-0101
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
1 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Vortexmenger met 3 verwisselbare opzetstukken en diverse inserts voor verschillende toepassingen. Met de speciaal ontwikkelde band kunnen eppendorfbuizen, microtiterplaten en zelfs erlenmeyers met ronde bodem of erlenmeyers van 250 ml worden bevestigd. De opzetstukken klikken in elke stand veilig vast op het apparaat. De eenheid is stabiel bij hoge toerentallen en is stevig vervaardigd van gegoten zink met coating.
- Compact ontwerp
- Groot toerentalbereik, traploos instelbaar
- Touch-modus of continugebruik
- Kan worden gebruikt bij 5 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid), in een broedstoof of koelruimte
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
Certificeringen: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21
Bestelinformatie: Geleverd met standaard opzetstuk voor reageerbuisjes of kleine bekers, 412-0099.
Let op: * Afhankelijk van opzetstuk en belading
** gebruik in combinatie met 412-0101
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- 412-0098
- 412-0115
- 412-0116
- Model:
- VORTEX Genius 3
- VORTEX Genius 3
- VORTEX Genius 3
- Schudbeweging:
- Cirkelbeweging
- Cirkelbeweging
- Cirkelbeweging
- Cirkelbeweging:
- 4 mm
- 4 mm
- 4 mm
- Toerentalbereik:
- 500 - 2500 min⁻¹*
- 500 - 2500 min⁻¹*
- 500 - 2500 min⁻¹*
- Motorvermogen, opname/afgifte:
- 58/10 W
- 58/10 W
- 58/10 W
- b×d×h:
- 127×149×136 mm
- 127×149×136 mm
- 127×149×136 mm
- Gewicht:
- 4,5 kg
- 4,5 kg
- 4,5 kg
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- 412-0098VORTEX Genius 3, EU-stekkerSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.412-0098ModelVORTEX Genius 3SchudbewegingCirkelbewegingCirkelbeweging4 mmToerentalbereik500 - 2500 min⁻¹*Motorvermogen, opname/afgifte58/10 Wb×d×h127×149×136 mmGewicht4,5 kg - 412-0115VORTEX Genius 3, UK-stekkerVORTEX Genius 3, UK-stekkerDiscontinued-Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.412-0115ModelVORTEX Genius 3SchudbewegingCirkelbewegingCirkelbeweging4 mmToerentalbereik500 - 2500 min⁻¹*Motorvermogen, opname/afgifte58/10 Wb×d×h127×149×136 mmGewicht4,5 kg - 412-0116VORTEX Genius 3, CH-stekkerVORTEX Genius 3, CH-stekkerDiscontinued-Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.412-0116ModelVORTEX Genius 3SchudbewegingCirkelbewegingCirkelbeweging4 mmToerentalbereik500 - 2500 min⁻¹*Motorvermogen, opname/afgifte58/10 Wb×d×h127×149×136 mmGewicht4,5 kg
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Houder voor erlenmeyers of rondbodemflessen, 100 tot 250 ml**Houder voor erlenmeyers of rondbodemflessen, 100 tot 250 ml**412-0107ContinugebruikLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Houder voor 8 reageerbuisjes, 16 mm**Houder voor 8 reageerbuisjes, 16 mm**412-0105ContinugebruikLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Houder voor 18 reageerbuisjes, 10 mm**Houder voor 18 reageerbuisjes, 10 mm**412-0103ContinugebruikLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Houder voor 12 reageerbuisjes, 12 mm**Houder voor 12 reageerbuisjes, 12 mm**412-0104ContinugebruikLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Reageerbuisjesopzetstuk, voor 54 microcentrifugeerbuisjes, 1,5/2,0 ml**Reageerbuisjesopzetstuk, voor 54 microcentrifugeerbuisjes, 1,5/2,0 ml**412-0102ContinugebruikLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 81,50 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Houder voor 8 reageerbuisjes, 20 mm**Houder voor 8 reageerbuisjes, 20 mm**412-0106ContinugebruikLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**441-0036ContinugebruikLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 43,50 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Opzetstuk voor gebruik met een hand, 88 mm, rond met rubberen inzetOpzetstuk voor gebruik met een hand, 88 mm, rond met rubberen inzet412-0100Continugebruik of touch-modusLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 31,50 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Universeel opzetstuk, 150 mm, met rubberen inzetUniverseel opzetstuk, 150 mm, met rubberen inzet412-0101ContinugebruikLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 35,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Standaard opzetstukStandaard opzetstuk444-2748Continugebruik of touch-modusLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 14,80 €