Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Vortexmixer
VWR®, Vortexmixer
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Vortexmixer
Leverancier:  VWR Collection
Certificaten
VWR®, Vortexmixer
1 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Deze vortex mixer combineert state of the art elektronica met design en comfort. Start de wervelende actie door simpelweg op de houder of het platform te drukken. De zware behuizing beschermt tegen spatten, terwijl de ronde voetknoppen zorgen voor een veilige plaatsing op het werkblad en voorkomen dat het apparaat over de bank schuift.
  • 5 mm orbitale trillingen
  • Optie voor intermitterende of continue bedrijfsmodi
  • Analoge snelheidsinstelknop voor traploos variabele snelheden
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 22
Delivery information: Geleverd met plaat voor reageerbuisjes met een diameter van 20 mm. Een groot platform voor kolven tot 50 ml is optioneel verkrijgbaar (zie accessoires).
Caution: * Met optionele accessoires 444-1388 en 444-1383
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 444-1372
  • 444-1378
  • 444-1379
  • Model:
  • Vortexmenger
  • Vortexmenger
  • Vortexmenger
  • Cirkelbeweging:
  • 5 mm
  • 5 mm
  • 5 mm
  • Toerentalbereik:
  • 0 - 2500 min⁻¹
  • 0 - 2500 min⁻¹
  • 0 - 2500 min⁻¹
  • Max. inhoud:
  • 50 ml*
  • 50 ml*
  • 50 ml*
  • Motorvermogen, opname:
  • 51 W
  • 51 W
  • 51 W
  • b×d×h:
  • 134×105×172 mm
  • 134×105×172 mm
  • 134×105×172 mm
  • Gewicht:
  • 2,8 kg
  • 2,8 kg
  • 2,8 kg
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • 444-1372
    Vortex-menger, EU-stekker
    Vortex-menger, EU-stekker
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 581,00 €
    581,00 €
    1 * 1 ST
       581,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1372
    Model
    Vortexmenger
    Cirkelbeweging
    5 mm
    Toerentalbereik
    0 - 2500 min⁻¹
    Max. inhoud
    50 ml*
    Motorvermogen, opname
    51 W
    b×d×h
    134×105×172 mm
    Gewicht
    2,8 kg
  • 444-1378
    Vortex mixer, UK-stekker
    Vortex mixer, UK-stekker
    Discontinued
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1378
    Model
    Vortexmenger
    Cirkelbeweging
    5 mm
    Toerentalbereik
    0 - 2500 min⁻¹
    Max. inhoud
    50 ml*
    Motorvermogen, opname
    51 W
    b×d×h
    134×105×172 mm
    Gewicht
    2,8 kg
  • 444-1379
    Vortex-menger, CV-stekker
    Vortex-menger, CV-stekker
    Discontinued
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-1379
    Model
    Vortexmenger
    Cirkelbeweging
    5 mm
    Toerentalbereik
    0 - 2500 min⁻¹
    Max. inhoud
    50 ml*
    Motorvermogen, opname
    51 W
    b×d×h
    134×105×172 mm
    Gewicht
    2,8 kg
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reageerbuishouder, houdt een reageerbuis stevig vast tijdens continu schudden
    Reageerbuishouder, houdt een reageerbuis stevig vast tijdens continu schudden
    444-1388
    A
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 117,00 €