Multifunctionele roterende mengers met 360°-rotatie, PTR-35, PTR-60
Over dit artikel
De PTR-35 en PTR-60 variabele snelheid, variabele hoek, 360° multifunctionele rotators bieden flexibele mengopties in een compacte unit. Toepassingen omvatten het mengen van microtubes, immunoprecipitatie en andere affiniteitsmatrixtoepassingen, het voorkomen van bloedstolling en latexdiagnostiek. De stappenmotor produceert gereguleerde en reproduceerbare rotatie over het hele snelheidsbereik. De rotators bieden alles wat nodig is voor het mengen van deeltjes van verschillende groottes.
- Multifunctioneel: rotatie, schud- en trilbeweging
- Alle bewegingen kunnen worden ingesteld voor continugebruik of werking met timer; geïntegreerde timer: 1 min. tot 24 uur, met automatische uitschakeling
- Er kunnen afzonderlijke fasen worden gecombineerd voor flexibiliteit
- Kan worden gebruikt bij 4 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend) in een incubator of koelruimte
360° lange golfbeweging vereist voor grote deeltjes.
Heen-en-weergaande beweging lange en middellange golf ideaal voor grote tot middelgrote deeltjes.
Trilbeweging korte golf geschikt voor kleine deeltjes
Combining different phases in a customised sequence gives the following possible combinations: 360° vertical rotation; 360° reciprocal; 360° reciprocal and vibration; 360° reciprocal and pause; reciprocal; reciprocal and pause; vibration and reciprocal. An individual program may be configured for any different combination of components to ensure optimum mixing conditions.
Levering: Geleverd met standaardplateau voor microbuisjes tot Ø 15 mm; plateaus voor grotere buizen of combinaties van buizen zijn eveneens leverbaar.
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
De PTR-35 en PTR-60 variabele snelheid, variabele hoek, 360° multifunctionele rotators bieden flexibele mengopties in een compacte unit. Toepassingen omvatten het mengen van microtubes, immunoprecipitatie en andere affiniteitsmatrixtoepassingen, het voorkomen van bloedstolling en latexdiagnostiek. De stappenmotor produceert gereguleerde en reproduceerbare rotatie over het hele snelheidsbereik. De rotators bieden alles wat nodig is voor het mengen van deeltjes van verschillende groottes.
- Multifunctioneel: rotatie, schud- en trilbeweging
- Alle bewegingen kunnen worden ingesteld voor continugebruik of werking met timer; geïntegreerde timer: 1 min. tot 24 uur, met automatische uitschakeling
- Er kunnen afzonderlijke fasen worden gecombineerd voor flexibiliteit
- Kan worden gebruikt bij 4 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend) in een incubator of koelruimte
360° lange golfbeweging vereist voor grote deeltjes.
Heen-en-weergaande beweging lange en middellange golf ideaal voor grote tot middelgrote deeltjes.
Trilbeweging korte golf geschikt voor kleine deeltjes
Combining different phases in a customised sequence gives the following possible combinations: 360° vertical rotation; 360° reciprocal; 360° reciprocal and vibration; 360° reciprocal and pause; reciprocal; reciprocal and pause; vibration and reciprocal. An individual program may be configured for any different combination of components to ensure optimum mixing conditions.
Levering: Geleverd met standaardplateau voor microbuisjes tot Ø 15 mm; plateaus voor grotere buizen of combinaties van buizen zijn eveneens leverbaar.
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- 444-0357
- 444-0695
- Model:
- PTR-60
- PTR-35
- Inhoud:
- 48 (15 mm Ø microtubes)
- Schudbeweging:
- 360°, heen-en-weergaande beweging, trilbeweging
- 360°, heen- en weergaande beweging, trilbeweging
- Toerental:
- 1 - 100 min⁻¹
- 1 - 100 min⁻¹
- b×d×h:
- 420×230×230 mm
- 365×155×195 mm
- Rotatiehoek - heen-en-weergaande beweging:
- 15 - 90°
- 1 - 90°
- Rotatiehoek - trilbeweging:
- 1 - 5°
- 1 - 5°
- Gewicht:
- 3,7 kg
- 1,8 kg
- Max. belasting:
- 0,8 kg
- 0,5 kg
- Tijdschakelaar:
- 1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
1 - 5 s (360°/vibration mode) - 1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
1 - 5 s (360°/vibration mode)
- Ingaand vermogen:
- 18 W (24 V; 0,75 A)
- 8 W (12 V, 0,6 A)
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- 444-0357Multifunction rotator PTR-60Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.444-0357ModelPTR-60Inhoud48 (15 mm Ø microtubes)Schudbeweging360°, heen-en-weergaande beweging, trilbewegingToerental1 - 100 min⁻¹b×d×h420×230×230 mmRotatiehoek - heen-en-weergaande beweging15 - 90°Rotatiehoek - trilbeweging1 - 5°Gewicht3,7 kgMax. belasting0,8 kgTijdschakelaar1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
1 - 5 s (360°/vibration mode)Ingaand vermogen18 W (24 V; 0,75 A) - 444-0695Multifunction rotator PTR-35Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.444-0695ModelPTR-35InhoudSchudbeweging360°, heen- en weergaande beweging, trilbewegingToerental1 - 100 min⁻¹b×d×h365×155×195 mmRotatiehoek - heen-en-weergaande beweging1 - 90°Rotatiehoek - trilbeweging1 - 5°Gewicht1,8 kgMax. belasting0,5 kgTijdschakelaar1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
1 - 5 s (360°/vibration mode)Ingaand vermogen8 W (12 V, 0,6 A)
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Platform for 10 tubes up to 30 mm Ø, for PTR-35Platform for 10 tubes up to 30 mm Ø, for PTR-35444-0750Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 72,80 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Platform voor 14 buizen Ø tot 30 mm voor PTR-60Platform voor 14 buizen Ø tot 30 mm voor PTR-60444-0348Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 132,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Plateau voor één microplaat, voor PTR-35
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reserveplateau voor 26 buisjes met Ø tot 15 mm voor PTR-35Reserveplateau voor 26 buisjes met Ø tot 15 mm voor PTR-35444-0751Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 110,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reserveplateau voor 48 buisjes met Ø tot 15 mm voor PTR-60Reserveplateau voor 48 buisjes met Ø tot 15 mm voor PTR-60444-0755Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 176,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Platform voor 5 buizen Ø tot 30 mm, plus 12 buizen Ø tot 15 mm voor PTR-35Platform voor 5 buizen Ø tot 30 mm, plus 12 buizen Ø tot 15 mm voor PTR-35444-0696Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 71,80 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Platform voor 8 buizen Ø tot 30 mm, plus 22 buizen Ø tot 15 mm voor PTR-60Platform voor 8 buizen Ø tot 30 mm, plus 22 buizen Ø tot 15 mm voor PTR-60444-0699Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 132,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Adapter voor zwaar gebruik voor PTR-35
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Plateau voor 22 buisjes met Ø tot 15 mm voor PTR-35Plateau voor 22 buisjes met Ø tot 15 mm voor PTR-35444-0753Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 178,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 5° roller platform for 8×15ml tubes for PTR-355° roller platform for 8×15ml tubes for PTR-35GRANRP-8/15Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 165,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 5° roller platform for 8×50 ml tubes for PTR-355° roller platform for 8×50 ml tubes for PTR-35GRANRP-8/50Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 165,00 €
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.