3 dimensionaal platformschudder, PS-3D
PS-3D plateaurotatieschudder
Catalogus # 444-0350
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ga naar:
Product Details & Documents
Het compacte schudapparaat PS-3D met variabel toerental, vaste hellingshoek en 3D-rotatie is ideaal voor individueel gebruik en toepassingen zoals mengen in buizen, cultuurkolven of -flessen, kleuren en ontkleuren van gels, antilichaamkleuring, wassen, hybridisaties en blots. De betrouwbare motor zorgt voor regelbare en reproduceerbare roterende bewegingen in het volledige toerentalbereik.
- Behoedzame beweging zorgt dat kwetsbaar weefsel intact blijft tijdens incubatie
- Kan worden gebruikt bij 4 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid, niet condenserend) in een broedstoof of koelruimte
Levering: geleverd met antislipmat, de optionele noppenmat moet afzonderlijk worden besteld
Documents
AT-8.5 PS-3D and PS-M3D Platform Rotators
Technische fiche
AT-GRANT PS-3D_21052013
Handmatig
Specificaties
- Omschrijving:PS-3D plateaurotatieschudder
- Cat. No.:444-0350
- Max. belasting:0,5 kg
- Ingaand vermogen:Externe voeding: 12 V, 500 mA
- Schudbeweging:3D-cirkelbeweging
- Model:PS-3D
- b×d×h:85×150×80 mm
- Toerental:5 - 60 min⁻¹
- Plateau B×D:200×200 mm
- Gewicht:1,3 kg
- Hoek:7°
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Antislipmat
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.