Schudapparaat met wipbeweging, PMR-30
Catalog # 444-0341
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Specifications
- Hoek:7°
- Schudbeweging:Wipbeweging, van de ene naar de andere zijde
- Omschrijving:PMR-30 schudapparaat met wipbeweging
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:PMR-30
- Max. belasting:1 kg
- Ingaand vermogen:3,8 W (External power supply: 12 V; 0,32 A)
- Plateau B×D:210×210 mm
- Schudsnelheid:5 - 30 cycles/min
- Gewicht:2 kg
- b×d×h:220×205×120 mm
- VPE:1
Specifications
About this item
Het compacte en zeer functionele schudapparaat met wipbeweging PMR-30, met variabel toerental en vaste hellingshoek, is ideaal voor individueel gebruik. Het heeft een gelijkmatige schommelbeweging van links naar rechts waardoor monsters in buisjes, cultuurflessen, schalen en boxen zacht geschud worden. Toepassingen bevatten kleuren en ontkleuren van gels, antilichaamkleuring, wassen, hybridisaties en blots. De betrouwbare motor met direct aandrijvingsmechanisme zorgt voor regelbare en reproduceerbare wipbewegingen in het volledige toerentalbereik.
- Continugebruik of werking via geïntegreerde digitale timer voor 1 min. tot 24 uur; met automatische uitschakeling en weergave van de resterende tijd
- Kan worden gebruikt bij 4 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid, niet condenserend) in een broedstoof of koelruimte
Delivery: Geleverd met antislipmat, de optionele noppenmat moet afzonderlijk worden besteld.