Schudapparaten, roterende beweging, SB2 en SB3
445-2101
- Hoek:Instelbaar van horizontaal naar verticaal
- Schudbeweging:Rotatiebeweging
- Omschrijving:SB2 schudapparaat, roterende beweging, vaste snelheid
- Environmentally Preferable:
- Model:SB2
- Max. belasting:1 kg
- Ingaand vermogen:50 W
- Toerental:20 min⁻¹ (fixed)
- Tijdschakelaar:None
- Gewicht:3,2 kg
- b×d×h:200×270×230 mm
- VPE:1
De roterende mengers zorgen voor een behoedzame maar effectieve mengwerking, die geschikt is om biologische monsters, bijvoorbeeld bloed, in suspensie te houden. De SB3 is ideaal voor het beluchten van culturen en algemene mengtoepassingen. De geïntegreerde bak zorgt dat gemorste vloeistof uit de ronddraaiende buizen wordt opgevangen. De optionele dubbele houder maakt gelijktijdig gebruik van twee buishouders mogelijk.
- Volledig verstelbare rotatiehoek
- De SB3 is uitgerust met een digitaal display voor timer en toerental, zodat procedures nauwkeurig kunnen worden gereproduceerd
- Kan worden gebruikt bij 4 tot 60 °C (80% relatieve vochtigheid) in een broedstoof of koelruimte
- BioCote® antimicrobiële bescherming
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 42
: Geleverd zonder houder, verschillende buishouders zijn afzonderlijk verkrijgbaar.