Orders LinkContactUsLinkComponent
Schudapparaat, cirkelbeweging, VXR basic Vibrax®
Schudapparaat, cirkelbeweging, VXR basic Vibrax®
Supplier:   IKA
Schudapparaat, cirkelbeweging, VXR basic Vibrax®
Supplier:  IKA
Certificates
Schudapparaat, cirkelbeweging, VXR basic Vibrax®
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Klein opto-elektronisch geregeld schudapparaat met groot toerentalbereik. Cirkelvormige schudbeweging en lage toerentallen worden correct aangehouden.
  • Geschikt voor continugebruik
  • Ruime keuze aan verwisselbare opzetstukken
  • Kan worden gebruikt bij 5 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid), in een broedstoof of koelruimte
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21
Ordering information: Geleverd zonder opzetstukken; de nodige toebehoren moeten afzonderlijk worden besteld
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-0022
  • 444-0058
  • 444-0511
  • Model:
  • VXR basic Vibrax
  • VXR basic Vibrax
  • VXR basic Vibrax
  • Toerental:
  • 0 - 2200 min⁻¹
  • 0 - 2200 min⁻¹
  • 0 - 2200 min⁻¹
  • Schudbeweging:
  • Cirkelbeweging
  • Cirkelbeweging
  • Cirkelbeweging
  • Max. belasting:
  • 2 kg
  • 2 kg
  • 2 kg
  • Vermogen, opname/afgifte:
  • 35/13,2 W
  • 35/13,2 W
  • 35/13,2 W
  • Cirkelbeweging:
  • 4 mm
  • 4 mm
  • 4 mm
  • Gewicht:
  • 6,1 kg
  • 6,1 kg
  • 6,1 kg
  • b×d×h:
  • 157×247×130 mm
  • 157×247×130 mm
  • 157×247×130 mm
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Omschrijving
    Availability
    Price
  • VXR basic Vibrax schudder met cirkelbeweging, EU-stekker
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 980,00 €
    1 980,00 €
    1 * 1 ST
       1 980,00 €
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0022
    Model
    VXR basic Vibrax
    Toerental
    0 - 2200 min⁻¹
    Schudbeweging
    Cirkelbeweging
    Max. belasting
    2 kg
    Vermogen, opname/afgifte
    35/13,2 W
    Cirkelbeweging
    4 mm
    Gewicht
    6,1 kg
    b×d×h
    157×247×130 mm
  • VXR basic Vibrax schudder met cirkelbeweging, UK-stekker
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0058
    Model
    VXR basic Vibrax
    Toerental
    0 - 2200 min⁻¹
    Schudbeweging
    Cirkelbeweging
    Max. belasting
    2 kg
    Vermogen, opname/afgifte
    35/13,2 W
    Cirkelbeweging
    4 mm
    Gewicht
    6,1 kg
    b×d×h
    157×247×130 mm
  • VXR basic Vibrax schudder met cirkelbeweging, CH-stekker
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0511
    Model
    VXR basic Vibrax
    Toerental
    0 - 2200 min⁻¹
    Schudbeweging
    Cirkelbeweging
    Max. belasting
    2 kg
    Vermogen, opname/afgifte
    35/13,2 W
    Cirkelbeweging
    4 mm
    Gewicht
    6,1 kg
    b×d×h
    157×247×130 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-2743
    Reageerbuishouder
    Bevestiging Voor microbuisjes of reageerbuisjes, 70 gaten met Ø 10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 193,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-2302
    Reageerbuishouder
    Tot 36 reageer- of centrifugeerbuizen van 16 mm Ø
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 521,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-2301
    Eenhandsbevestiging (135×130 mm)
    Schudden van enkelvoudige recipiënten, 1-250 ml, die met de hand in positie worden gehouden
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 128,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-2303
    Plateaubevestiging (410×210 mm)
    Cultuurflessen, petrischalen
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 369,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-2747
    Basishouder
    Bevesitiging Voor reageerbuizenhouder
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 193,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-2745
    Reageerbuishouder
    Bevestiging Voor reageerbuizen, 32 gaten met Ø 16 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 148,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-2746
    Reageerbuishouder
    Bevestiging Voor reageerbuizen, 18 gaten met Ø 20 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 148,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-2308
    Universele bevestiging
    Snelle en veilige bevestiging, maximaal 2 Erlenmeyers van 500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 883,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-2744
    Reageerbuishouder
    Bevestiging Voor reageerbuizen, 41 gaten met Ø 12 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 193,00 €