Specificaties
- Cirkelbeweging:3,6 mm
- Omschrijving:Microplaatschudder, hoge snelheid
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Afvalvermindering
- Model:Microplaatschudder, hoge snelheid
- Max. belasting:3,2 kg
- Vermogen:120 W
- Toerental:600 - 2500 min⁻¹ (programmable in 1 min⁻¹ increments)
- Toerentalnauwkeurigheid:±2 %
- Gewicht:22 kg
- b×d×h:305×394×325 mm
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
Ideaal voor toepassingen in de moleculaire biologie, mechanische en chemische cellysis, het mengen van weefselmonsters, het mengen van cytogenetische suspensies en het vortexen van celsuspensies. Shaker is ook ideaal voor het emulgeren van bipolaire stroperige vloeistoffen en voor het mengen van vloeistoffen in buisjes met een kleine diameter. Specifiek ontworpen om microplaten te schudden en/of te vortexen in getimede of continue modus. Shaker heeft een programmeerbare getimede modus van 1 s tot 160 uur. Snelheid en tijd kunnen eenvoudig worden aangepast met de pijlen omhoog/omlaag op het voorpaneel.
- Ruimte voor maximaal 6 microplaten zonder stapeling, tot maximaal 48 microplaten met stapeling (6 in horizontale lagen, tot 8 in een verticale stapeling). Kan worden gebruikt met vaten tot 127 mm hoog
- Programmeerbare digitale snelheidsregeling en timer
- Programmeerbare pulserende functie om de mengactie te verbeteren
- Te gebruiken bij 4 tot 40 °C, in een broedstoof of koelcel
- RS232-interface
De bakconstructie van 279×311 mm bevat een schuimrubberen kussentje en is geschikt voor maximaal 48 microplaten met 96 putjes. De hoogte van de bak is verstelbaar van 3,2 mm tot 127 mm, geschikt voor de meeste microplaten, inclusief deep-well microplaten. Microplaten kunnen tot zes platen hoog worden gestapeld, tot een maximale hoogte van 127 mm. De 12 zuignappen en het gewicht van het apparaat voorkomen dat de shaker over de laboratoriumtafel beweegt. Met de pulserende functie kan de gebruiker de unit programmeren om te stoppen en te starten met een breed scala aan intervallen. De herhaalde stop- en startactie is ideaal voor moeilijke mengtoepassingen, zoals het emulgeren van zeer viskeuze vloeistoffen of bipolaire vloeistoffen.