Monsternemer, ChemoSampler
Chemo-Sampler, compleet, PP, 100 ml, 1000 mm
Catalogus # 300-0024
Leverancier: BURKLE
Product Details & Documents
Het monster wordt direct in de originele monsterfles met schroefdop geëxtraheerd.
- Bestand tegen zuur en alkaliën
- Flessluiting met verzegelde veiligheidsring zorgt voor betrouwbare monsteroverdracht
- Verlengstang maakt het mogelijk om monsters tot een diepte van 2000 mm te extraheren uit tanks, silo's of tankers
Speciaal ontworpen voor agressieve vloeistoffen, zoals zuren, basen, reinigings.
Colour: Grey
Let op: Controleer eerst de chemische bestendigheid.
Specificaties
- Capaciteit:100 ml
- Omschrijving:Chemo-Sampler, compleet
- Lengte:1000 mm
- Materiaal:PP
Complementary Products
Productinformatie
- Catalogus #OmschrijvingCapaciteitØ inw. halsSchroefdraadb×d×hBeschikbaarheidPrice
- 331-0011VN-goedkeuring: UN3H1/X2.51000 ml43 mm54 mm85×85×214 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 5,30 €
- 300-0099VN-goedkeuring: UN3H1/X1.5500 ml43 mm54 mm75×75×162 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 5,20 €
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitBeschikbaarheidPrice
- Verlenging 100 cm voor ChemoSampler
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitSchroefdraadBeschikbaarheidPrice
- VN-goedkeuring: UN3H1/X2.5
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitSchroefdraadBeschikbaarheidPrice
- VN-goedkeuring: UN3H1/X1.5
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.