Orders LinkContactUsLinkComponent
Dompelfles Ex
Dipping bottle 'Ex', 443 mm, 1000 ml
  300-1035
 :   BURKLE
Dompelfles Ex
  300-1035
 :  BURKLE
Dompelfles Ex
Dompelfles Ex
Dipping bottle 'Ex', 443 mm, 1000 ml
888,00 €
1 * 1 ST
Dompelfles voor het testen van minerale olieproducten (Categorie A, explosie Categorieën IIA, IIB en IIC), ruwe olie, vloeibare minerale olieproducten, brandstoffen, speciale en testbrandstoffen, stookolie, aardolie en vloeibare smeermiddelen. Volledig gemaakt van niet-vonkproducerende materialen, vernikkeld.
  • Afschroefbare flessenkop
  • Eenvoudig schoon te maken robuuste handgreep
  • Hoog gewicht (3,2 kg) om snel te kunnen dalen
 : Tested for use in the Ex protection zone 0.
 : Please order the appropriate lowering cable at the same time.
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Omschrijving:
    Dipping bottle 'Ex'
  • Lengte:
    443 mm
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • 223-1200
    PP verlagingskabel, Ø = 2 mm
    1 * 10 m - 21,50 €
  •  
    Omschrijving
  • 300-0068
    Kabel, koper, Ø = 4,5 mm
    1 * 10 m - 189,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 300-1040
    Stainless steel lowering cable, Ø = 1,25 mm
    1 * 10 m - 54,90 €