Orders LinkContactUsLinkComponent
Monsternemer, Vampire
Monsternemer, Vampire met fles
  300-1024
 :   BURKLE
Monsternemer, Vampire
  300-1024
 :  BURKLE
Monsternemer, Vampire
Monsternemer, Vampire
Monsternemer, Vampire met fles
1 760,00 €
1 * 1 ST
De Vampire sampler kan worden gebruikt om gemakkelijk monsters te nemen van vloeistoffen, zelfs van diepere diepten.
  • Battery-powered hose pump for sampling liquids from depth
  • Easy cleaning and exchangeable hoses prevent impurities
  • Suction depth up to 5 meters
  • Portable sampler is easy to handle and carry
  • Pump attachment is easy to attach to the drive unit
  • Sample bottle is fastened directly onto the sampling instrument by a bottle basket
De draagbare pompkop bestaat uit een netonafhankelijke aandrijfeenheid, een pompkop en een persslang.
Het medium wordt bemonsterd via het gesloten slangensysteem direct in de monsterhouder. Het monster komt alleen in contact met de slangen en de monsterfles. Dit sluit het risico van onzuiverheden en vervuiling uit, omdat de slangen eenvoudig te reinigen zijn en indien nodig ook eenvoudig kunnen worden vervangen.
De zelfaanzuigende peristaltische pomp is ook geschikt voor stoffen die vuil zijn of deeltjes bevatten met een maximale viscositeit van 500 mPas. Het zachte pompen verandert het monster niet. Dankzij een zuigdiepte van 5 meter, pompt de op batterijen werkende Vampire Sampler gemakkelijk monsters, zelfs van bemonsteringspunten op lagere diepten, bijvoorbeeld van vaten, tanks, putten, watervallen of afvalwater- en rioolwaterzuiveringsinstallaties.
De slangenpomp is perfect voor het bemonsteren van vloeibare stoffen in industriële toepassingen zoals de productie van dranken of het bewaken van de waterkwaliteit voor milieubescherming.
 : Consisting of a drive unit, pump head, pump hose (30 cm, Marprene), suction hose (5 m, PE), hose connector (PP), sample bottle (250 ml, LDPE), bottle basket, two rechargeable batteries and battery charger.
  • Omschrijving:
    Monsternemer, Vampire met fles
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • 300-1045
    Zuigslang PE, Ø int. 6 mm, wanddikte 1 mm
    1 * 100 m - 132,00 €
  •  
    Capaciteit
    Schroefdraad
    Materiaal
  • 300-0174
    500 ml
    50 mm
    LDPE
    1 * 1 ST - 5,80 €
  •  
    Omschrijving
  • 228-1191
    Zuigslang PE, Ø int. 6 mm, wanddikte 1 mm
    1 * 10 m - 34,50 €
  •  
    Omschrijving
  • 300-0176
    Suction hose, marprene, 1 m
    1 * 1 m - 90,40 €
  •  
    Omschrijving
  • BURK5302-2025
    Basket for 250 ml sample bottles, 68 mm
    1 * 1 ST - 81,50 €
  •  
    Omschrijving
  • BURK5302-2051
    Basket for 500 ml sample bottles, 84 mm
    1 * 1 ST - 102,00 €
  •  
    Omschrijving
  • BURK5302-2101
    Basket for 1000 ml sample bottles, 100 mm
    1 * 1 ST - 140,00 €