Orders LinkContactUsLinkComponent
Afzuigpomp
Afzuigpomp
Hevelpomp met zuiger, 6,5 l/min
Catalog # 181-0305
Supplier:   NRG DEVELOPMENTS
Afzuigpomp
Catalog # 181-0305
Supplier:  NRG DEVELOPMENTS
Afzuigpomp
Afzuigpomp
Hevelpomp met zuiger, 6,5 l/min
Price
21,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Suction operated siphon pump.
  • With PE suction tube 390 mm length
  • For drums up to 25 litres
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
  • Stroomsnelheid:
    6,5 l/min
  • Omschrijving:
    Hevelpomp met zuiger