Afvulpomp met slang
Piston siphon pump with PE suction tube (590 mm), for containers up to 60 litres, 10 l/min
Catalogus # COLL5900
Leverancier: NRG DEVELOPMENTS
Ga naar:
Product Details & Documents
Piston operated siphon pump. Adjustable bung allows the pump to be used with different containers.
- With PE suction tube
- For drums up to 205 litres
Specificaties
- Stroomsnelheid:10 l/min
- Omschrijving:Piston siphon pump with PE suction tube (590 mm), for containers up to 60 litres
- Seq:01
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Tri-sure-adapter voor pomp van 205 liter
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.