Aftaphevel
Aftaphevel, LDPE/PVC, 9 l/min, 1000 mm, 15 mm
Catalogus # 223-1513
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Sifonpomp in LDPE/PVC.
- Goed zicht op het medium door de transparante slangen en buizen
- Met afsluitkraan
- Ideaal voor occasioneel overhevelen van vloeistoffen
Easy to use model designed for the rapid decanting of aqueous liquids from elevated containers to those positioned lower down. Operate according to the siphon principle: Liquid needs only to be primed once. Not suitable for decanting strong acids and alkalis.
Specificaties
- Stroomsnelheid:9 l/min
- Omschrijving:Aftaphevel
- Materiaal:LDPE/PVC
- Onderdompeldiepte:1000 mm
- Buis Ø:15 mm