Oog, 3×
Oog in 6-delig, 90×90×150 mm
Catalogus # 761-0005
Marketsource
Leverancier: 3B Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Dit model kan worden ontleed in beide helften van de sclera met cornea en oogspierbevestigingen, beide helften van de choroidea met iris en netvlies, lens en glasachtig lichaam.
- Aan de voet
- Zesdelig
- Drie keer volledig formaat
Dimensions: 9×9×15 cm
Specificaties
- Omschrijving:Oog in 6-delig
- b×d×h:90×90×150 mm