Oven economy, ELF-serie
De ovens van het type ELF zijn ideaal voor toepassingen met geringe warmtebehandeling en voor educatieve doeleinden, maar zijn niet geschikt voor verassing of zware industriële taken. Zie voor meer informatie de beschrijvingen van de series AAF en CWF. De digitale PID-temperatuurregelaar (type 301) zorgt voor nauwkeurige en reproduceerbare temperaturen en is uitgerust met drukknoppen voor het instellen van de temperatuur, een instelbare verwarmingssnelheid en een procestimer.
- De veiligheidsvoorzieningen omvatten een deurschakelaar die de stroomtoevoer naar de verwarmingselementen onderbreekt en een dubbelwandige constructie voor een veilige temperatuur van de buitenbehuizing
- Uitneembare, dichte keramische bodemplaat maakt verwijdering van gemorste stoffen gemakkelijk
- Deur opent naar beneden en kan tijdens in- en uitladen als legplaat worden gebruikt
Deze modellen zijn uitgerust met twee vrijstralende verwarmingselementen aan beide zijwanden, ingebed in een isolatie met lage thermische massa, die zorgen voor een korte opwarmtijd en optimale verdeling van de warmte in de kamer.
: Opmerking: de ovens worden geleverd zonder stekker en moeten op de plaats van gebruik worden voorzien van vaste bekabeling; de modellen ELF 11/6 en ELF11/14 vereisen een enkelfasige voeding van 230 V en het model ELF 11/23 vereist een enkelfasige voeding van 230 V of kan als alternatief worden geleverd voor 2-fasig 415 V (of 3-fasig), dit tegen extra kosten.
: Opmerking: de maximale continue bedrijfstemperatuur moet 100 °C onder de maximumtemperatuur van het hierboven getoonde model liggen.
Frequently Bought Together