Ovens, CWF-serie
De verwarmingsmodules van de ovens uit de serie CWF, één aan elke zijde van de ovenkamer, zijn voorzien van een vrijstralend verwarmingselement en zorgen hierdoor voor 50% snellere prestaties dan bij conventionele ovens met ingebed element. Rondom de deuropening en haard zijn duurzame materialen gebruikt, die uitstekend bestand zijn tegen slijtage door dagelijks gebruik, terwijl de secundaire isolatie met een lage thermische massa een maximaal warmte rendement waarborgt.
- De veilige werking wordt gewaarborgd door de dubbelwandige constructie, die voor natuurlijke luchtcirculatie en een lage temperatuur van de buitenbehuizing zorgt
- De deurschakelaar die de stroomtoevoer naar de verwarmingselementen onderbreekt zodra de deur wordt geopend
: Standaard geleverd met digitale PID-temperatuurregelaar type 301 met één gradiënt. Optioneel is een ruime keuze aan programmeereenheden voor meerdere segmenten verkrijgbaar. Opmerking: de ovens worden geleverd zonder stekker en moeten op de plaats van gebruik worden voorzien van vaste bekabeling; modellen van 5 liter vereisen een enkelfasige voeding van 230 V en modellen van 13 liter vereisen een enkelfasige voeding van 230 V of kunnen als alternatief worden geleverd voor 2-fasig 415 V (of 3-fasig), dit tegen extra kosten; eenheden van 23 liter vereisen een enkelfasige voeding van 230 V of een 3-fasige voeding van 415 V, en kunnen ter plaatse opnieuw worden geconfigureerd voor een "universele" enkelfasige of 3-fasige voeding.
: Opmerking: de maximale continue bedrijfstemperatuur moet 100 °C onder de maximumtemperatuur van het hierboven getoonde model liggen.
Frequently Bought Together