Buisovens
Deze buisovens hebben een verwarmingselement met weerstandsdraad dat rond een keramische werkbuis is gewikkeld en een integraal onderdeel vormt van het verwarmingselement om een uitstekende thermische uniformiteit te garanderen.
- Can be adapted to allow a non-oxidising atmosphere or vacuum, by fitting an additional worktube and end seals, further details available on request
The thermocouple is located in a protected position between the outside of the worktube and heating element, allowing the full worktube diameter to be used.
: Standaard geleverd met digitale PID-temperatuurregelaar type 301 met één gradiënt. Optioneel is een ruime keuze aan programmeereenheden voor meerdere segmenten verkrijgbaar. Opmerking: de ovens worden geleverd zonder stekkers en moeten op de plaats van gebruik worden voorzien van vaste bekabeling; alle MTF-modellen vereisen een enkelfasige voeding van 230 V en de CTF-modellen zijn enkelfasig 230 V of kunnen als alternatief worden geleverd voor 415 V 2-fasig (of 3-fasig), tegen extra kosten.
: Opmerking: de maximale continue bedrijfstemperatuur moet 100 °C onder de maximumtemperatuur van het hierboven getoonde model liggen.
±5 °C, constante temp lengte gemeten met eindstoppen bevestigd
±5 °C, constante temp lengte gemeten met eindstoppen bevestigd
Frequently Bought Together