Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Leverancier:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Leverancier:  IKA
Certificaten
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • 412-0001
    Spare 80 ml grinding chamber
    Spare 80 ml grinding chamber
    Toepassingen bij lage temperatuur (-200 °C). ETFE en versterkt glasvezel met roestvrijstalen inlaat hebben een goede chemische bestendigheid
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 545,00 €
    545,00 €
    1 * 1 ST
       545,00 €
  • 412-1112
    250 ml grinding chamber
    250 ml grinding chamber
    Gebruik met dubbele klopper 431-2113. Polycarbonaat met roestvrij staal inlaat. Niet geschikt Voor Gebruik met vloeibare stikstof
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 738,00 €
    738,00 €
    1 * 1 ST
       738,00 €
  • 412-1101
    Cutting blade A11.2
    Cutting blade A11.2
    Verbrijzelen van zachte, vezelachtige materialen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 220,00 €
    220,00 €
    1 * 1 ST
       220,00 €
  • 412-1102
    Beater A11.3
    Beater A11.3
    Verpulvert stoffen met een Mohs-hardheid van maximaal 9
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 274,00 €
    274,00 €
    1 * 1 ST
       274,00 €
  • 412-1100
    Spare beater A11.1
    Spare beater A11.1
    Verbrijzelen van substanties met een Maximale Mohs hardheid van 6
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 131,00 €
    131,00 €
    1 * 1 ST
       131,00 €
  • 431-2113
    Dubbelklopper
    Dubbelklopper
    Gebruik maximaal Mohs-hardheid 3. Kan alleen worden Gebruikt met maalkamer van 250 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 586,00 €
    586,00 €
    1 * 1 ST
       586,00 €
  • 431-2114
    Trechter, A 11.7
    Trechter, A 11.7
    Gebruik met vloeibare stikstof, Voorkomt spatten bij schenken
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 301,00 €
    301,00 €
    1 * 1 ST
       301,00 €