Universele molen, M 20
Supplier: IKA
Certificates
About this item
Deze maalmolen voor batchbewerking met roestvrijstalen kamer is geschikt voor het droog malen van harde en broze materialen.
- Twee maalkamers kunnen afwisselend worden gebruikt met slechts één aandrijving
- De dubbelwandige maalkamer kan via twee slangadapters met water worden gekoeld
- Eenvoudig te reinigen, verwijderbare kamer
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21
Delivery: Geleverd inclusief M21 snijblad. Er zijn allerlei toebehoren verkrijgbaar, afzonderlijk te bestellen
Specifications
- Catalog No:
- 412-1120
- Max. invoergrootte korrels:
- 6 - 7 mm
- Omtreksnelheid:
- 72 m/s
- Bedrijfscyclus aan/uit met koeling:
- 7/10 min
- Motorvermogen opname/afgifte:
- 440/225 W
- Overbelastingsbeveiliging:
- Current limitation
- Toerental:
- 20000 min⁻¹ fixed
- Nuttige inhoud:
- 250 ml
- b×d×h:
- 170×170×350 mm
- Gewicht:
- 6,6 kg
Specifications
Frequently Bought Together